Learn More
Diallylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373106
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114.21 g/mol
Diallyl sulfide is a modulator of drug metabolizing enzyme P450 system and inducer of the phase II detoxifying enzyme GST. Diallyl sulfide is also an inhibitor of CYP2E1 and believed to prevent chemically-induced carcinogenesis in many tissues. It is also used as a food additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diallylsulfid agiert als Modulator für das Arzneimittel abbauende Enzym P450 und induziert das Phase-II-Entgiftungsenzym GST. Diallylsulfid hemmt zudem das Enzym CYP2E1 und verhindert vermutlich die chemisch induzierte Karzinogenese in vielen Gewebetypen. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ether und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-88-1
Summenformel C6H10S
Molekulargewicht (g/mol) 114.21
MDL-Nummer MFCD00008658
InChI-Schlüssel UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
SMILES C=CCSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallyl sulfide
Schmelzpunkt -83°C
Dichte 0.889
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH2=CHCH2SCH2CH=CH2
Brechungsindex 1.4895
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736016
Merck Index 14,297
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether,and carbon tetrachloride. Insoluble in water.
IUPAC-Name 3-Prop-2-enylsulfanylprop-1-en
Formelmasse 114.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Diallylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >