Learn More
Di(Tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10173134
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Di(Tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173134
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10173134
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08504DE
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1080028-76-7
Summenformel C10H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.267
MDL-Nummer MFCD11841081
InChI-Schlüssel WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
PubChem CID 33589627
IUPAC-Name N-(Oxan-4-yl)oxan-4-amin
SMILES C1COCCC1NC2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 185.27
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di(Tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™ >