Learn More
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche, 5 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13716-10-4
Summenformel C8H18ClP
Molekulargewicht (g/mol) 180.66
MDL-Nummer MFCD00008815
InChI-Schlüssel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC-Name Ditert-butyl(chlor)phosphan
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butylchlorophosphine
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2PCl
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.95
Formelmasse 180.66
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >