Learn More
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10086383
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10086383
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10086383
Marke: Thermo Scientific Acros 320900250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13716-10-4
Summenformel C8H18ClP
Molekulargewicht (g/mol) 180.66
MDL-Nummer MFCD00008815
InChI-Schlüssel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 139566
IUPAC-Name Ditert-butyl(chlor)phosphan
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butylchlorophosphine
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2PCl
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.95
Formelmasse 180.66
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number320901000,320900250,320900050
ChargennummerA0450878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number320901000,320900250,320900050
ChargennummerA0461234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number320901000,320900250,320900050
ChargennummerA0443251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog Number320901000,320900250,320900050
ChargennummerA0429144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number320901000,320900250,320900050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butylchlorophosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Di-tert-butylchlorophosphine
Name des Produkts
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >