Learn More
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10794945
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794945
50 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10794945
Marke: Thermo Scientific Acros 427280500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butylchlorophosphine
CAS 13716-10-4
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H18ClP
Strukturformel [(CH3)3C]2PCl
MDL-Nummer MFCD00008815
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.95
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
InChI-Schlüssel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
IUPAC-Name Ditert-butyl(chlor)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 180.66
PubChem CID 139566
Formelmasse 180.66
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >