Learn More
Di-tert-Butylphospit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347238
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-tert-Butylphospit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347238
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11347238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030233.03
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Als Lösungsmittel, als Antioxidans und als Zwischenprodukt
Di-tert-butyl phosphite is used as a solvent, as an antioxidant, and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13086-84-5
Summenformel C8H18O3P
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00014999,MFCD00014999
InChI-Schlüssel GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC-Name Ditert-Butyl Phosphit
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl phosphite
Dichte 0.995 g/mL
Siedepunkt 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.42
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW07I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerX14G008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number030233.03,030233.14,030233.06
ChargennummerF12N35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberC22322.30
Chargennummer10151384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerC24T019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number030233.03,030233.14,030233.06
Name des Produkts
Di-tert-Butylphospit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >