Learn More
Di-tert-Butylhydrazodiformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl hydrazodiformate
CAS 16466-61-8
Schmelzpunkt 120.0°C to 125.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H20N2O4
Menge 10 g
Synonym di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
InChI-Schlüssel TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
PubChem CID 85431
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl hydrazodiformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-tert-Butylhydrazodiformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >