Learn More
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411950
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.249 g/mol
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe. Di-tert-Butyl-Dicarbonat ist ein Reagenz für die Einführung der BOC-Schutzgruppe. Spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von 6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydropyridin durch Reaktion mit 2-Piperidon. Dient als Schutzgruppe für die Festphasenpeptidsynthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Decalin, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrofuran, Dioxan, Alkoholen, Aceton, Acetonitril und Dimethylformamid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24424-99-5
Summenformel C10H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 218.249
MDL-Nummer MFCD00008805
InChI-Schlüssel DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC-Name Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl dicarbonate
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 37°C (99°F)
Prozentgehaltsbereich ≥97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.409
Menge 25 g
UN-Nummer UN2930
Beilstein 1911173
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) ≥97%
Name des Produkts
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >