Learn More
Di-sec-Butoxyaluminoxytriethoxysilan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68959-06-8 | C14H33AlO6Si | 352.48 g/mol
55.35 CHF - 905.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 68959-06-8
Summenformel C14H33AlO6Si
Molekulargewicht (g/mol) 352.48
MDL-Nummer MFCD00053771
InChI-Schlüssel MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
PubChem CID 16684138
IUPAC-Name Di(Butan-2-yloxy)alumanyl-Triethylsilikat
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.09
10 g
55.35 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11399577
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.18
50 g
237.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11389577
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.30
250 g
905.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane is used as Sol-gel intermediate for aluminum silicates. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H315-H319
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 273-392-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Di-sec-Butoxyaluminoxytriethoxysilan, Thermo Scientific Chemicals