Learn More
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 340°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 174.18g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2540104 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | P/5240/68,P/5240/60,P/5240/53,P/5240/65 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur