Learn More
Di-p-Toluoyl-L-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426126
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32634-66-5
Summenformel C20H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 386.36
MDL-Nummer MFCD00064440
InChI-Schlüssel CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)oxy]Butandiolsäure;Hydrat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Schmelzpunkt 166°bis 171 °C
Beilstein 2022481
Formelmasse 386.36
Reinheit (%) 98%
Menge 5g
Optische Drehung −139° (c=1 in Ethanol)