Learn More
Di-p-Toluoyl-D-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-p-toluoyl-D-tartaric acid |
Schmelzpunkt | 169°bis 171 °C |
Beilstein | 3225584 |
IUPAC-Name | (2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure |
Formelmasse | 386.36 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5g |
Optische Drehung | +139° (c=1 in Ethanol) |