Learn More
Di-n-hexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312466
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-hexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312466
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11312466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06326.AE
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.355 g/mol
Di-n-hexylamine is used in organic synthesis and involved in the preparation of succinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Hexylamin wird in der organischen Synthese verwendet und ist an der Herstellung von Succinsäure beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-16-8
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.355
MDL-Nummer MFCD00009521
InChI-Schlüssel PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
IUPAC-Name N-Hexylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexylamine
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 0.79
Siedepunkt 236°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.4335
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1738519
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberL06326.AP,L06326.AE
Chargennummer10240436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2022 Catalog NumberL06326.AP,L06326.AE
Chargennummer10045289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL06326.AP,L06326.AE
Chargennummer10231032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL06326.AP,L06326.AE
Chargennummer10162041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL06326.AP,L06326.AE
Name des Produkts
Di-n-hexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >