Learn More
Di-n-butyltinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383546
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-butyltinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383546
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11383546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14491.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-08-6
Summenformel C8H18OSn
Molekulargewicht (g/mol) 248.941
MDL-Nummer MFCD00001992
InChI-Schlüssel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-Name Dibutyl(oxo)zinn
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin oxide
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.58
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnO
Menge 500 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formelmasse 248.94
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR06F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL14491.14,L14491.36,L14491.22
ChargennummerUSLF004913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL14491.14,L14491.36,L14491.22
Chargennummer10150532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL14491.14,L14491.36,L14491.22
ChargennummerH21U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL14491.14,L14491.36,L14491.22
ChargennummerK12W035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL14491.14,L14491.36,L14491.22
Name des Produkts
Di-n-butyltinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >