Learn More
Di-n-Butyltin bis(2-Ethylhexanoat), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344819
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-Butyltin bis(2-Ethylhexanoat), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344819
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11344819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071126.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate) is used in silanol condensation reactions for caulk and sealant applications and in the production of silicones. It is also used in one or two component systems which are compatible with aromatic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2781-10-4
MDL-Nummer MFCD00015261
PubChem CID 76044
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Dichte 1.070 g/mL
Siedepunkt 220°C (2 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C22H21NO2S
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
Löslichkeitsinformationen Soluble in mineral oil, acetone, xylene
InChI-Schlüssel DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 363.48
Formelmasse 519.34
Physikalische Form Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number071126.06,071126.14,071126.22
ChargennummerR02K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number071126.06,071126.14,071126.22
ChargennummerA23P09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number071126.06,071126.14,071126.22
ChargennummerU28F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number071126.06,071126.14,071126.22
ChargennummerG25N30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number071126.06,071126.14,071126.22
Name des Produkts
Di-n-Butyltin bis(2-Ethylhexanoat), Thermo Scientific Chemicals >