Learn More
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11426786
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426786
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11426786
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23921.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22673-19-4
Summenformel C18H32O4Sn
MDL-Nummer MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 26°C
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Weak
Menge 50 g
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 431.16
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10167026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberB23921.0B,B23921.18,B23921.30
Chargennummer10239938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog NumberB23921.0B,B23921.18,B23921.30
Chargennummer10167026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23921.0B,B23921.18,B23921.30
ChargennummerG6842A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23921.0B,B23921.18,B23921.30
Name des Produkts
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >