Learn More
Di-n-Butylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311977
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-Butylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311977
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11311977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07599.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Butylsulfid wird in der Regel als landwirtschaftliches Zwischenprodukt, als Sulfidmittel, als Raffineriekatalysator, als Schmiermittelzusatz, als gasförmiger Duftstoff und als Verarbeitungshilfsmittel in Bergbauanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung als interner Standard in der Röntgenfluoreszenzspektrometrie (RFA) bei Messungen von Schwefel in Ölen und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffmatrizen.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Wasser. Mischbar mit Olivenöl und Mandelöl.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-40-1
Summenformel C8H18S
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
MDL-Nummer MFCD00009468
InChI-Schlüssel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11002
IUPAC-Name 1-Butylsulfanylbutan
SMILES CCCCSCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sulfide
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.839
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.453
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Löslichkeitsinformationen Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Formelmasse 146.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL07599.AP,L07599.AE
Chargennummer10240957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 ArtikelnummerL07599.AP,L07599.AE
Chargennummer10154914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07599.AP,L07599.AE
Chargennummer10176352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07599.AP,L07599.AE
ChargennummerC15S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07599.AP,L07599.AE
Name des Produkts
Di-n-Butylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >