Learn More
Di-n-Butylsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393376
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210.288 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-22-9
Summenformel C8H18O4S
Molekulargewicht (g/mol) 210.288
MDL-Nummer MFCD00059420
InChI-Schlüssel LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
IUPAC-Name Dibutylsulfat
SMILES CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sulfate
Dichte 1.06
Siedepunkt 115°C to 116°C (6 mmHg)
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Brechungsindex 1.4205
Menge 50 g
Beilstein 1707498
Formelmasse 210.29
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10116191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberL12813.09,L12813.18,L12813
Chargennummer10116686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberL12813.09,L12813.18,L12813
Chargennummer10116191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12813.09,L12813.18
Chargennummer10116686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL12813.09,L12813.18
Name des Produkts
Di-n-Butylsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >