Learn More
Di-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11407777
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407777
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11407777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16305.AP
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Di-n-butyl ether is used as a solvent for Grignard, Witting and alkyl lithium reactions. It is also used as a solvent for oils and fats and some natural and synthetic resins. It is considered as a replacement for terathydofuran in organic synthesis due to its less water and peroxide and high boiling point. In the pharmaceutical industry, it is used in the manufacturing process of active pharmaceutical ingredient such as procarbazine and cefaclor. In addition to this, it is used as an important solvent for the application of the coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Butyl-Ether wird als Lösungsmittel für Grignard-, Witting- und Alkyl-Lithium-Reaktionen verwendet. Dient auch als Lösungsmittel für Öle und Fette und einige natürliche und synthetische Harze. Kann aufgrund seines geringeren Wasser- und Peroxidgehalts sowie seines hohen Siedepunktes als Ersatz für Terathydofluran in der organischen Synthese eingesetzt werden. Findet in der pharmazeutischen Industrie Anwendung in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe wie Procarbazin und Cefaclor. Darüber hinaus dient es als wichtiges Lösungsmittel für das Aufbringen von Beschichtungen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00009461
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
SMILES CCCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl ether
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.764
Siedepunkt 141°C to 143°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.399
UN-Nummer UN1149
Beilstein 1732752
Merck Index 14,1569
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Di-n-butyl ether
Name des Produkts
Di-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >