Learn More
Dextrin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10187030
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10187030
Marke: Thermo Scientific Acros 406281000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-53-9
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00081554
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrin
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Strukturformel (C6H10O5)x
Merck Index 15, 2955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Menge 100 g
Formelmasse 162.07
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Dextrin, Thermo Scientific Chemicals >