Learn More
Taylor Wharton™ Dewargefäß
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Marke:  Taylor Wharton™ 35LDB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788519
  • 1375.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Spezifikation
Cryogenic Storage Dewar
9.2 gal.
35 l
152 Days
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Dewargefäß > Capacity: 35 L