Learn More
Macherey-Nagel™ Trennkammern (VE=4Stck.)
Wie Mason Jars geformte Entwicklungskammern für die TLC-Anwendung.Verwendung von kleinen TLC-Platten und -Blättern.Abmessungen: Höhe 109 mm, Durchmesser 63 mm, Gewinde Typ GL 55, Glas der hydrolytischen Kategorie III, Deckel aus PP mit LDPE-Dichtungsscheibe.
Marke:  Macherey-Nagel™ 814021
Artikelnummer. 10640732
  • 50.90 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Use of small TLC plates and sheets. Dimensions: height 109 mm, diameter 63 mm, thread type GL 55, glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Wie Mason Jars geformte Entwicklungskammern für die TLC-Anwendung.Verwendung von kleinen TLC-Platten und -Blättern.Abmessungen: Höhe 109 mm, Durchmesser 63 mm, Gewinde Typ GL 55, Glas der hydrolytischen Kategorie III, Deckel aus PP mit LDPE-Dichtungsscheibe.
Spezifikation
Spezifikation
4er-Packung
Entwicklungskammer
Für TLC Mikro-Sets
TLC Mikro-Sets
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Trennkammern (VE=4Stck.) > Kann verwendet werden mit:Für TLC Mikro-Sets