Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
38.79 CHF - 1536.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-20-0 |
---|---|
Summenformel | H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 20.03 |
MDL-Nummer | MFCD00044636 |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N |
Synonym | deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oMehr anzeigen |
PubChem CID | 24602 |
ChEBI | CHEBI:41981 |
IUPAC-Name | [(²H)oxy](²H) |
SMILES | [2H]O[2H] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10584321
|
Thermo Scientific Acros
166300100 |
10 ml |
38.79 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16120891
|
Thermo Scientific Acros
166300250 |
25 mL |
70.75 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10255880
|
Thermo Scientific Acros
166301000 |
100 ml |
190.23 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16130891
|
Thermo Scientific Acros
166305000 |
500 mL |
870.33 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10220953
|
Thermo Scientific Acros
166300010 |
1 l |
1536.34 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
7789-20-0 | |
20.03 | |
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N | |
24602 | |
[(²H)oxy](²H) |
H2O | |
MFCD00044636 | |
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oMehr anzeigen | |
CHEBI:41981 | |
[2H]O[2H] |
Spezifikation
Deuterium oxide | |
Farblos | |
1,1050 g/ml | |
Glasflasche | |
1,105 | |
7789-20-0 | |
101,4 °C | |
D2O | |
15, 2942 | |
Solubility in water: miscible, exothermic reaction. | |
[2H]O[2H] | |
20.03 | |
CHEBI:41981 | |
NMR |
Flüssig | |
99.8 atom % D | |
Min. 99,75 % | |
1,328 | |
1,25 mPa.s (20 °C) | |
3,8 °C | |
H2O | |
MFCD00044636 | |
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o | |
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N | |
[(²H)oxy](²H) | |
24602 | |
20.02 |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 232-148-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0230000
missing translation for 'tsca' : TSCA