Learn More
Deuteriumoxid, 99.8 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327088
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Deuteriumoxid, 99.8 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327088
50g
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11327088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014764.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-20-0
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 20.03
MDL-Nummer MFCD00044636
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Dichte 1,105 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1,338
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Dampfdruck 6 hPa bei 25 °C.
Menge 50g
Schmelzpunkt 3,82 °C
Siedepunkt 101,4 °C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Isotopic)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 20.03
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number014764.30,014764.18
ChargennummerX28K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
ChargennummerU13K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
ChargennummerS16B011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
ChargennummerQ09K067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Name des Produkts
Deuteriumoxid, 99.8 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >