Learn More
Deuteriumchlorid, 20 Vol.-% in D2O, farblose Flüssigkeit, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476455
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Deuteriumchlorid, 20 Vol.-% in D2O, farblose Flüssigkeit, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476455
50g, Klarglasampullen
Click to view available options
Menge:
50g
Verpackung:
Klarglasampullen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15476455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042407.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium chloride
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 20% w/w in D2O
Dichte 1,2 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Sauer
Verpackung Klarglasampullen
Brechungsindex 1,373
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 50g
CAS 7698-05-7
Siedepunkt 108 °C
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Isotopic)
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011266
Synonym Hydrogen chloride, deuterated
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES [1H+].[Cl-]
IUPAC-Name Protonenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Formelmasse 37.47
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deuteriumchlorid, 20 Vol.-% in D2O, farblose Flüssigkeit, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >