Learn More
Detritylations-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ Artikelnummer.: 16825701
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Detritylations-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16825701 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 x 2,5 l GLASFLASCHE
Click to view available options
:
4 x 2,5 l GLASFLASCHE
Artikelnummer. 16825701
Marke: Honeywell Fluka BR6054x2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
BioSyn™, geeignet für die Verwendung mit DNA/RNA-Synthesegeräten, 3 %Trichloressigsäure in Dichloromethan (withv)
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 75-09-2, 76-03-9
CAS Max. % 97.00%, 3.00%
Siedepunkt 40°C
Menge 4 x 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig, klar
Hinweise zur Reinheitsqualität Deblocking reagents
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Detritylations-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ >