Learn More
Cole-Parmer™ Botulinumtoxin-Detektionskit
Erkennen Sie kleine und doch hohe Gefahrenmengen von Biowaren-Händlern präzise – ohne umfangreiche Probenvorbereitung oder zusätzliche teure Ausrüstung.
Marke:  Cole-Parmer™ 36108-14
Artikelnummer. 13234493
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergebnisse in 3–30 Minuten
  • Leicht ablesbar – zwei Zeilen für positiv, eine Zeile für negativ
  • Hohe Empfindlichkeit und Spezifität
  • Entsorgungsbeutel für biologische Gefahrenstoffe und Etiketten für die Kette der Verwahrung sind für die ordnungsgemäße Kontrolle und Entsorgung oder den Transport der Probe und des Tests enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Botulinumtoxin-Detektionskit, tragbarer Assay, 10/Packung
Botulinumtoxin
10/Box
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Botulinumtoxin-Detektionskit > Kann verwendet werden mit: Toxinnachweis.