Learn More
Brady™ Fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten mit matter Oberfläche für M6/M7
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17848874
|
Brady™
173413 |
0,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
N/A
|
N/A | |||
17808254
|
Brady™
174205 |
0,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12.7 mm |
N/A
|
N/A | |||
17809154
|
Brady™
174601 |
1 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
N/A
|
N/A | |||
17819084
|
Brady™
173818 |
1 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm |
N/A
|
N/A | |||
17858734
|
Brady™
174608 |
1,9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm |
N/A
|
N/A | |||
17888314
|
Brady™
173867 |
1,9 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48.26 mm |
N/A
|
N/A | |||
17899184
|
Brady™
173386 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50.8 mm |
N/A
|
N/A | |||
17828424
|
Brady™
173744 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50.8 mm |
N/A
|
N/A | |||
Beschreibung
- Das manipulationssichere Vinyl (B-351) bricht leicht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann.
- Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff ist ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor Produktmanipulationen erfordern.
- Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 82°C (-40 bis 180°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
Rechteck | |
-40 bis 80 °C | |
0.071 mm |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Ohne | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
-40 ° bis +176 °F | |
0,0028 in. |