Learn More
Brady™ Fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten mit matter Oberfläche für M6/M7
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Marke: Brady™ 174205
69.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das manipulationssichere Vinyl (B-351) bricht leicht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann.
- Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff ist ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor Produktmanipulationen erfordern.
- Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 82°C (-40 bis 180°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis 80 °C | |
0.071 mm | |
0,5 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Ohne | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
500 Etiketten | |
-40 ° bis +176 °F | |
0,0028 in. | |
0,5 x 1 in. | |
1 in. | |
12.7 mm |