Learn More
Dess-Martin-Periodinan, 15 Gew.% Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Dess-Martin Periodinan, 10 bis 15 %, C13H13IO8, CAS-Nummer-87413-09-0, 75-09-2, Dess Martin, Dess-Martin, Dess-Martinperiodinan, Dess-Martin periodinan, 1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-on, Dess Martin Periodinan, Dess-Martin Periodan, Dess-Martin Reagenz, Triacetoxyperiodinan
Marke:  Thermo Scientific Acros 333110100
93.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15394978
  • 93.87 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
oxidation reagent
Spezifikation
Spezifikation
Dess-Martin periodinane
C13H13IO8
1.3620g/mL
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis(Acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-Benziodaoxol-1-yl-Acetat
159087
1.362
87413-09-0, 75-09-2
MFCD00130127
dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
424.14
424.15
10 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number333112500,333110100,333110500
ChargennummerA0463272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number333112500,333110100,333110500
ChargennummerA0457725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number333112500,333110100,333110500
ChargennummerA0453562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number333112500,333110100,333110500
ChargennummerA0442555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number333112500,333110100,333110500
Name des Produkts
Dess-Martin-Periodinan, 15 Gew.% Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals > 10 ml; Glasflasche