Learn More
Imidocarb-Dihydrochlorid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Description
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Specifications
Specifications
Verpackung | Glasflasche |
CAS | 5318-76-3 |
Physikalische Form | Pulver |
Industry Type | ANTIPROTOZOALE AGENTEN |
Menge | 10 mg geliefert |
Güte | Analysenstandard |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Imidocarb-Dihydrochlorid-Monohydrat, Honeywell Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction