Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Die Abfülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss, zum direkten Anschluss an Ihre Abfallrohre.
Marke:  SymLine™ 106455
139.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15846394
  • 184.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Desktop-Halterung kann an fast allen Schreibtischen integriert werden. Ob in Verbindung mit einem Arbeitstisch oder einem Abzug, es bietet immer eine effiziente Übertragung von flüssigen Abfällen in angeschlossene Abfallsysteme.
  • Flache Tischhalterung und HPLC-Abfallsammler in einem. Dank integrierter Anschlüsse für Kapillaren und Röhrchen ragt diese Installation nur leicht aus der Arbeitsplatte heraus.
  • Mit der hinteren Wandhalterung nutzen Sie die verfügbare Kapazität Ihres Arbeitsbereichs und haben noch mehr Platz für Laborproben und Versuchsaufbauten. Abfall kann direkt im Abzug entsorgt werden.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Unteres Gewinde GL 25 (m) auf oberes Gewinde GL 45 (m)
    Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme
    HDPE-EC
    Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter
    Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem
    Tischanbringung
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen > GL45 (M)-Gewinde, GL25 (M)-Gewinde, Schreibtisch-/Tisch-Klemmflansch