Learn More
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil
Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas. Fisherbrand Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil für vielfältige Vakuumarbeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 632415280204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15544635
  • 459.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
  • Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
  • Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491
Exsikkator
300 mm
270 mm
SIMAX Borosilikatglas 3.3
nz 24/29 und Ventil
192 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil > Typ: 200mm; AD: 270mm; Innendurchmesser: 190mm; Höhe: 300mm