Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe
Die Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe sind chemisch und mechanisch beständig und für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen.
Marke: Honeywell KCL™ 074308082C
Beschreibung
- Medizinischer chirurgischer Schutzhandschuh gemäß EN 374
- Sowohl die chemische als auch die mechanische Beständigkeit sind gegenüber dem Dermatril™ 740 erhöht
- Kann länger verwendet werden und bietet Schutz gegen eine größere Bandbreite gefährlicher Substanzen.
- Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
- Lebensmittelqualität durch RAL-Zulassung
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen von EN 455
- Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG
- Frei von Naturlatex
- Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
- Hohes Tastgefühl
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Verbesserter Griff
- Gute chemische Beständigkeit
- Perfekte Passform
Spezifikation
ASTM 1671:2007 | |
Blau | |
Nitril | |
8 | |
50/Pckg. | |
270-290 mm |
Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004. EG-Kategorie PSA 3 | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,2 mm | |
Verschiedene zytotoxische Wirkstoffe, virenresistent gegen ASTM F1671: 2007 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe > Größe: 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur