Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
1860.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Korpus grau, Türen blau |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Disposal Can |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17896376
|
asecos™
40057 |
1050.00 mm |
1860.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17866506
|
asecos™
31856 |
1080.00 mm |
2880.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17806416
|
asecos™
36470 |
1410.00 mm |
2895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Integrierte Auffangwanne
- Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
- Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau | |
Polyethylen | |
Disposal Can |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Fass