Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Stahlregal
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
2200.00 CHF - 3165.00 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
Material Polyethylen
Typ Disposal Can
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17866356
Unterlagen ansehen
asecos™
40061
1050.00 mm
2200.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17856496
Unterlagen ansehen
asecos™
40066
1083.00 mm
3165.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
  • Fachbodenregal aus Stahl mit 3 Lagerebenen
  • Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800
  • Fachlast: 250 kg
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Polyethylen
Disposal Can