Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Stahlregal
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40061
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866356
  • 2200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
  • Fachbodenregal aus Stahl mit 3 Lagerebenen
  • Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800
  • Fachlast: 250 kg
Spezifikation
Spezifikation
Grau
245 L
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
2060.00 mm
1050.00 mm
120 kg
64.7 gal.
Polyethylen
44.88 in.
44.88 in.
81.10 in.
41.34 in.
264.55 lb.