missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade

Artikelnummer. 16242260
100 U, 100 Einheiten
Click to view available options
Menge:
100 U
Packungsgröße:
100 Einheiten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16242260

Marke: Abnova™ P5309.100Units

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for Enzyme

#REF!

Spezifikation

Zugriffsnummer P00639
Konzentration ∼ 1 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Zusammensetzung In 50% glycerol and 1mM calcium chloride
Gen-ID (Entrez) 282217
Molekulargewicht 31.3kDa
Name Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade
Vorbereitungsmethode Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas
Menge 100 U
Lagerungsbedingungen Store at -20°C.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung DNASE1
Gensymbol DNASE1
Assays Deoxyribonuclease I Assay; Nick translation; DNA mapping; Isolation of nuclear RNA and protein; Plasmid construction; RNA polymerase synthesis of RNA probes and RT-PCR.
Biologische Aktivität ≥2,000 Kunitz units per ml. One Unit causes an increase in absorbance at 260nm of 0.001 per minute per ml at 25°C when acting upon highly polymerized DNA at pH 5.0.
Spezies Bovine
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt