Learn More
Dichtestandards (25 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 25 °C flüssig sind.
Marke:  Paragon Scientific DEN25-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13480509
  • 88.00 CHF / 60 Milliliter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
  • Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
0.8678 g/mL (25°C)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Dichtestandards (25 °C) > 0.8678 g/ml
Nennwerte angegeben