Learn More
Dichtestandards (25 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 25 °C flüssig sind.
Marke: Paragon Scientific DEN25-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
- Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
1.0242 g/mL (25°C) | |
60 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichtestandards (25 °C) > 1.0242 g/ml
Nennwerte angegeben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur