Learn More
Dichtestandard (25 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 1,1233 g/ml (25 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
Marke: Paragon Scientific DEN25-10-500ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 12 Wochen Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichtestandard (25 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 1,1233 g/ml (25 °C), 500 ml, Paragon Scientific™ > Menge: 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur