Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke: Brannan™ 10/314/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannung von 0.85 bis0.900 g/mlSpezifikation
Je 1 | |
0,002 g/mL | |
190 mm | |
1,30 bis 1,35 g/ml |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
UKAS | |
20 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer > Baume Range: 1.30 to 1.35 g/mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur