Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/407/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12829207
  • 18.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannung von 0.85 bis0.900 g/ml
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002
250 mm
Shot
Messung der relativen Dichte
Hydrometer zur Dichtemessung
UKAS
20 °C
1,30 bis 1,40 g/ml
1,3 bis 1,4 g/ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer > Baume Range: 1.30 to 1.40 g/mL