Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke: Brannan™ 10/336/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannung von 0.85 bis0.900 g/mlSpezifikation
Je 1 | |
0,001 g/mL | |
270 mm | |
0,90 bis 0,95 g/ml |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
UKAS | |
20 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer > Baume Range: 0.90 to 0.95 g/mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur