Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Marke:  Thermo Scientific™ 1950833
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15596480
  • 218.09 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell, Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Silber
Rechteckig
Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle), Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
5,3 in.
22.6 Zoll
9.3 cm
Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
10 Platten/Gestell
Thermo Scientific Matrix 0.75 ml-Röhrchen, 0.75 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 500 µl-Röhrchen mit Schraubverschluss, 1.4 ml-Röhrchen, 1.4 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 1.4 ml-Röhrchen mit HRC, 1.0 ml-Kryobank Röhrchen, 2.0 ml-Kryobank in Universalgestell, 1.8 ml-Kryobank in Universalgestell
13,5 cm
57,4 cm
3,6 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung > 10 Platten/Gestell