Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Marke:  Thermo Scientific™ 1950836
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15346395
  • 259.29 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Beschreibung
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell, Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Silber
Rechteckig
Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
5,3 in.
27 in.
9.3 cm
Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
18 Platten/Gestell
Thermo Scientific Matrix 200 μl-Universalröhrchen mit Schraubverschluss, 500 µl-Lagerröhrchen, 500 µl-Lagerungsröhrchen mit DuraSeal, Nunc 0.5 ml-Kryobank-Röhrchen
13,5 cm
69 cm
3,6 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung > 18 Platten/Gestell