Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 369640
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787064
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
  • Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
  • Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
  • Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
  • Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
  • Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cardboard Cryo box with 13 x 13 divider
Plastic
Kryobank
24
Kryobank- und Bank-It-Systeme
1 mL (Tube)
Cardboard Cryobox
White
24
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem > Thermo Scientific™ Nunc™ cardboard box, for Cryobank and Bank-It Vial Systems, for 169 vials, 13x13 compartments
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.