Learn More
Denatoniumbenzoat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15493709
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Denatoniumbenzoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493709
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15493709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61048.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Die bitterste bekannte Verbindung
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die bitterste Verbindung, die als Denatoniumbenzoat bekannt ist, wird als Alkoholvergällungsmittel und Aroma in Pharmazeutika verwendet. Wird auch in Frostschutzmitteln, Vorbeugemaßnahmen gegen Nägelkauen, Atemschutzmaskenanpassungen, Tierabwehrmitteln, flüssigen Seifen und Shampoos verwendet. Wird darüber hinaus in Luftpflegeprodukten verwendet. Fungiert als H1-Antihistaminikum. Wird des Weiteren als Desinfektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Isopropylalkohol, Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3734-33-6
Summenformel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Denatoniumbenzoat
Menge 1 g
Löslichkeit Löslich in Isopropylalkohol und Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Formelmasse 446,59
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT07G049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberJ61048.03,J61048.14,J61048.06
ChargennummerT11J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberJ61048,J61048.03,J61048.14,J61048.06
ChargennummerP14J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ61048.03
ChargennummerW06I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberJ61048.03,J61048.14,J61048.06
ChargennummerG19X067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ61048.03,J61048.14,J61048.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Denatonium benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bitrex
Name des Produkts
Denatoniumbenzoat, Thermo Scientific Chemicals >