Learn More
Fisherbrand™ Entsalzer
Anschlüsse, 4 m-Rohrleitung, Absperrventil, Schrauben und Bolzen, Schnellkupplung, Durchflussventil und Druckminderer im Lieferumfang enthalten. Fisherbrand™ Tragbare Demineralisierer werden bereits fertig montiert geliefert und arbeiten ohne Elektrizität.
445.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Farbanzeige | Blaue Kassette wird ockerbraun |
---|---|
Flussrate | 150 l/h |
Filtergröße | 23 x 60 cm |
Filtertyp | Demineralisierer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseraufbereitung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11924169
|
Fisherbrand™
DEMO4 |
420 L |
544.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11934169
|
Fisherbrand™
DEMO5 |
570 L |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11914169
|
Fisherbrand™
DEMO3 |
286 L |
445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Leitfähigkeit: 0.3 bis 2 μS/cm
- Kapazität für 25 °F: DEM’O 3: 286 l – DEM’O 4 : 420 l – DEM’O 5 : 570 l
- Maximale Druckbelastung: 4 bar bei Umgebungstemperatur
- Flussrate: bis 150 l/Stunde
- Höchsttemperatur: 25 °C
- Sättigung: Die Produktionsstation für entmineralisiertes Wasser ist gesättigt, wenn die blaue Säule vollständig ockerfarben wird.
- Wandmontiert oder tragbar
- Konservierung: 2 Jahre in der Originalverpackung bei Umgebungstemperatur.
Spezifikation
Blaue Kassette wird ockerbraun | |
23 x 60 cm | |
Wasseraufbereitung | |
1 Kit | |
10 °C° bis 25 °C° |
150 l/h | |
Demineralisierer | |
4 bar | |
25 °C | |
Kartusche |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre