Learn More
delta-Valerolactam, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474983
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
delta-Valerolactam, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474983
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11474983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12271.14
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
delta-Valerolactam ist das Ausgangsmaterial für einen neuen Weg zu Hexahydrojulolidinen, wobei intramolekulare 1,4-Cycloaddition zum Einsatz kommt. Es wird als Zwischenprodukt zur Vorbereitung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-20-7
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00006037
InChI-Schlüssel XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC-Name Piperidin-2-on
SMILES O=C1CCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Valerolactam
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Siedepunkt 255°C to 257°C
Flammpunkt 147°C (296°F)
Menge 25 g
Beilstein 106434
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS23A047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
ChargennummerK01M01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
ChargennummerK07M09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Chargennummer61500507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Chargennummer10200213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
delta-Valerolactam, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >